Få mere at vide
2-Carboxybenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10236150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10236150 100 g Glasflaske 100g
10107213 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10236150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152081000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-67-5
Molekylær formel C8H6O3
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00003336
InChI nøgle DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
IUPAC navn 2-formylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxybenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CC6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 10, 666
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Carboxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.