Få mere at vide
2-Carboxybenzaldehyd, 98+%
Beskrivelse
2-Carboxybenzaldehyd er et carboxyleret derivat af benzaldehyd, som let omdannes til 2-hydroxymethylbenzoesyre ved hjælp af CBA-dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyd er en metabolit af ampicillinphthalidylester. Det er blevet brugt til at syntetisere en række N-substituerede isoindolinoner ved reduktiv CN-kobling og intramolekylær amidering med aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Carboxybenzaldehyd er et carboxyleret derivat af benzaldehyd, som let omdannes til 2-hydroxymethylbenzoesyre ved hjælp af CBA-dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyd er en metabolit af ampicillinphthalidylester. Det er blevet brugt til at syntetisere en række N-substituerede isoindolinoner ved reduktiv CN-kobling og intramolekylær amidering med aminer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Ukompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Carboxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Tæthed | 1.404 |
| Flammepunkt | 198 °C (388 °F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 742381 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 150.13 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.