Få mere at vide
2-carboxybenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413514
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413514 50 g 50g
11423514 250 g 250g
11403514 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11201.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
2-Carboxybenzaldehyd er et carboxyleret derivat af benzaldehyd, som let omdannes til 2-hydroxymethylbenzoesyre ved hjælp af CBA-dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyd er en metabolit af ampicillinphthalidylester. Det er blevet brugt til at syntetisere en række N-substituerede isoindolinoner ved reduktiv CN-kobling og intramolekylær amidering med aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Carboxybenzaldehyd er et carboxyleret derivat af benzaldehyd, som let omdannes til 2-hydroxymethylbenzoesyre ved hjælp af CBA-dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyd er en metabolit af ampicillinphthalidylester. Det er blevet brugt til at syntetisere en række N-substituerede isoindolinoner ved reduktiv CN-kobling og intramolekylær amidering med aminer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-67-5
Molekylær formel C8H6O3
Molekylvægt (g/mol) 150.133
MDL nummer MFCD00003336
InChI nøgle DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
IUPAC navn 2-formylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxybenzaldehyde
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Tæthed 1.404
Flammepunkt 198°C (388°F)
Mængde 50 g
Beilstein 742381
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 150.13
Procent renhed ≥98%