Få mere at vide
2-Butyrylthiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437317
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 11437317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15048.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5333-83-5
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.23
MDL nummer MFCD00022503
InChI nøgle YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz
PubChem CID 79248
SMIL CCCC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyrylthiophene
Tæthed 1.09
Kogepunkt 242°C to 244°C
Flammepunkt 102°C (216°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.543
Mængde 50 g
Beilstein 110167
IUPAC navn 1-thiophen-2-ylbutan-1-one
Formel vægt 154.23
Procent renhed 97%