Få mere at vide
2-Butyne-1,4-diol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 54°C to 57°C |
| Tæthed | 1.11 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 125°C to 127°C/3 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002915 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene, 2-Butyne-1,4-diol |