Få mere at vide
2-Butyne-1,4-diol, 98+%
Beskrivelse
2-butyn-1,4-diol anvendes som en precursor til fremstilling af 1,4-butandiol, 2-buten-1,4-diol og mucochlorsyre. Det bruges også i tekstiladditiver, korrosionsinhibitorer, blødgørere, syntetiske harpikser og polyurethaner. Det er et vigtigt råmateriale af vitamin B6. Ydermere bruges det til at lysne, bevare og hæmme nikkelbelægning. Derudover bruges det i biologiske undersøgelser til nematocidal aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-butyn-1,4-diol anvendes som en precursor til fremstilling af 1,4-butandiol, 2-buten-1,4-diol og mucochlorsyre. Det bruges også i tekstiladditiver, korrosionsinhibitorer, blødgørere, syntetiske harpikser og polyurethaner. Det er et vigtigt råmateriale af vitamin B6. Ydermere bruges det til at lysne, bevare og hæmme nikkelbelægning. Derudover bruges det i biologiske undersøgelser til nematocidal aktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, acetone, methanol. Lidt opløseligt i ethylether og chloroform. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyne-1,4-diol |
| Smeltepunkt | 54 °C til 58 °C |
| Kogepunkt | 194 °C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | 152 °C (305 °F) |
| Lineær formel | HOCH2C≡CCH2OH |
| Mængde | 5000 g |
| FN nummer | UN2716 |
| Beilstein | 1071237 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, aceton, methanol. Let opløselig i ethylether og kloroform. Uopløselig i benzen. |
| Formel vægt | 86.09 |
| Vis mere |