Få mere at vide
2-butyn-1,4-diol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471908
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471908 250 g 250g
11461908 1000 g 1000g
11481908 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14539.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-65-6 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2-butyn-1,4-diol anvendes som en precursor til fremstilling af 1,4-butandiol, 2-buten-1,4-diol og mucochlorsyre. Det bruges også i tekstiladditiver, korrosionsinhibitorer, blødgørere, syntetiske harpikser og polyurethaner. Det er et vigtigt råmateriale af vitamin B6. Ydermere bruges det til at lysne, bevare og hæmme nikkelbelægning. Derudover bruges det i biologiske undersøgelser til nematocidal aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-butyn-1,4-diol anvendes som en precursor til fremstilling af 1,4-butandiol, 2-buten-1,4-diol og mucochlorsyre. Det bruges også i tekstiladditiver, korrosionsinhibitorer, blødgørere, syntetiske harpikser og polyurethaner. Det er et vigtigt råmateriale af vitamin B6. Ydermere bruges det til at lysne, bevare og hæmme nikkelbelægning. Derudover bruges det i biologiske undersøgelser til nematocidal aktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, acetone, methanol. Lidt opløseligt i ethylether og chloroform. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-65-6
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00002915
InChI nøgle DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
PubChem CID 8066
ChEBI CHEBI:16413
IUPAC navn but-2-yn-1,4-diol
SMIL C(C#CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyne-1,4-diol
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 194°C (100 mmHg)
Flammepunkt 152°C (305°F)
Lineær formel HOCH2C≡CCH2OH
Mængde 250 g
FN nummer UN2716
Beilstein 1071237
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,acetone,methanol. Slightly soluble in ethyl ether and chloroform. Insoluble in benzene.
Formel vægt 86.09
Procent renhed ≥98%