Få mere at vide
2-Butynal diethylacetal, 98%
Artikelnummer. 11327625
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327625 1 g 1g
11337625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05872.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 2806-97-5 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
2-Butynal diethylacetal anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Butynal diethylacetal anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2806-97-5
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00009274
InChI nøgle FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
PubChem CID 137721
IUPAC navn 1,1-diethoxybut-2-yn
SMIL CCOC(OCC)C#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butynal diethyl acetal
Tæthed 0.898
Kogepunkt 65°C to 67°C (12 mmHg)
Flammepunkt 56°C (133°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.426
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1702075
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%