Få mere at vide
2-Butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11477677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477677 100 g 100g
11457677 5 g 5g
11467677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15709.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol anvendes til syntese af homokoblingsprodukter. Det bruges også til at hæmme korrosion af jern i sur opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Butyn-1-ol anvendes til syntese af homokoblingsprodukter. Det bruges også til at hæmme korrosion af jern i sur opløsning.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syreanhydrider og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-01-2
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00002914
InChI nøgle NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
IUPAC navn men-2-yn-1-ol
SMIL CC#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyn-1-ol
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 0.938
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.453
Mængde 100 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1733676
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%