Få mere at vide
2-Butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 10348600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348600 5 mL Glasflaske 5ml
10308650 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-01-2
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00002914
InChI nøgle NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
IUPAC navn men-2-yn-1-ol
SMIL CC#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyn-1-ol
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2.2°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 142.0°C to 143.0°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C≡CCH2OH
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4540
Mængde 5 mL
Beilstein 01, II, 505
Specifik vægtfylde 0.93
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butyn-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.