Få mere at vide
2-Butyn-1-al diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10328650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10328650 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10328650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyn-1-al diethyl acetal
Navn note 98%
CAS 2806-97-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 65.0°C to 67.0°C (12.0mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H14O2
Lineær formel CH3C≡CCH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
MDL nummer MFCD00009274
Mængde 1g
Beilstein 01, 750
Fieser 15,66
Specifik vægtfylde 0.9
Synonym 2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
InChI nøgle FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(OCC)C#CC
IUPAC navn 1,1-diethoxybut-2-yne
Molekylvægt (g/mol) 142.20
PubChem CID 137721
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butyn-1-al diethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.