Få mere at vide
(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418799
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418799 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15418799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01532.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3968-92-1 | C22H24BrP | 399.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Butyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 3968-92-1
Smeltepunkt 227°C to 237°C
Molekylær formel C22H24BrP
MDL nummer MFCD00050236
Mængde 5 g
Beilstein 3580097
Følsomhed Hygroscopic
Synonym 2-butyl triphenylphosphonium bromide, sec-butyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl sec-butyl phosphanium bromide, acmc-1cswd, butan-2-yl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 1-methylpropyl triphenyl-, bromide 1:1
InChI nøgle HKWAYXKPYJOYEL-UHFFFAOYNA-M
SMIL [Br-].CCC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn butan-2-yl(triphenyl)phosphanium;bromid
Molekylvægt (g/mol) 399.31
PubChem CID 3083826
Formel vægt 399.32
Procent renhed 96%