Få mere at vide
(2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082404
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10082404 25 g 25g
10029481 1 g 1g
10039491 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10082404 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02033EB
Kemiske identifikatorer
CAS 68283-19-2
Molekylær formel C8H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00239516
InChI nøgle UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-hydroxymethylimidazole, 2-butyl-1h-imidazol-5-yl methanol, unii-k14mm5ob9a, 2-butyl-4-hydroxymethyl imidazole, k14mm5ob9a, 2-butylimidazol-5-yl methan-1-ol, 2-butyl-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-n-butyl-4-imidazolemethanol, 2-n-butyl-4-hydroxymethylimidazole
PubChem CID 2735673
IUPAC navn (2-butyl-lH-imidazol-5-yl)methanol
SMIL CCCCC1=NC=C(CO)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%