Få mere at vide
(2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 154.21 |
| Procent renhed | 97% |