Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butoxyethyl acetate |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -64.0°C |
| Tæthed | 0.9385g/mL |
| Kogepunkt | 193.5°C |
| Flammepunkt | 76°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Butoxyethyl acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.