Få mere at vide
2-Butoxyethylacetat, 98%
Artikelnummer. 10732594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10732594 1 L 1 L
10502204 2.5 L 2.5 L
11924921 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-07-2
Molekylær formel C8H16O3
Molekylvægt (g/mol) 160.21
MDL nummer MFCD00009457
InChI nøgle NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
IUPAC navn 2-butoxyethylacetat
SMIL CCCCOCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyethyl acetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -64.0°C
Tæthed 0.9385g/mL
Kogepunkt 193.5°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4120 to 1.4140
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.9385
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 160.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butoxyethyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.