Få mere at vide
2-Butoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30004427
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004427 50 mL
30003850 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69289550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-76-2
Molekylær formel C6 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Synonym Ethanol, 2-butoxy- (8CI, 9CI, ACI), 2-Butoxyethanol (ACI), 2-Butoxy-1-ethanol, 2-n-Butoxyethanol, 3-Oxa-1-heptanol, A 13919, BCS, Bikanol B 1, Buchiseru, Butyl Cellosolve, Butyl Cellu-Sol, Butyl glycol, Butyl Glysolv, Butyl icinol, Butyl monoether glycol, Butyl Oxitol, C4E1, Chimec NR, Dabco PM 300, DB solvent, Dowanol EB, Eastman EB, EGBE, Ektasolve EB, Ethylene glycol butyl ether, Ethylene glycol mono-n-butyl ether, Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, Gafcol EB, Glycol butyl ether, Glycol EB, Glycol monobutyl ether, K Foam Lo, Mearcell 3532, Minex BDH, Monobutyl glycol ether, Monoethyleneglycol butyl ether, n-Butyl cellosolve, NSC 60759, O-Butyl ethylene glycol, Poly-Solv EB, R 1171, SG, Simple Green, β-Butoxyethanol
IUPAC navn 2-butoxyethanol
SMIL CCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyleneglycol Monobutyl Ether
Mængde 50 mL
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Formel vægt 118.0994