Få mere at vide
2-Butoxyethanol, BAKER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528774 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 15528774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. D64807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Kemiske identifikatorer
CAS 111-76-2
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00002884
InChI nøgle POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMIL CCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyethanol
Flammepunkt 62.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 0.90kg
IUPAC navn 2-butoxyethanol
Formel vægt 118.18