Få mere at vide
2-butoxyeddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10359480 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10359480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257760010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 2516-93-0 | C6H12O3 | 132.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyacetic acid
Navn note 99+%
CAS 2516-93-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 108.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12O3
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
MDL nummer MFCD00067044
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.01
Synonym butoxyacetic acid, n-butoxyacetic acid, acetic acid, butoxy, ccris 7195, acetic acid, 2-butoxy, 2-n-butoxy acetic acid, butoxyaceticacid, 3-oxaheptanoic acid, acmc-1cb1h, ajqoasgwdcbkcj-uhfffaoysa
InChI nøgle AJQOASGWDCBKCJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOCC(=O)O
IUPAC navn 2-butoxyeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 132.15
PubChem CID 41958
Formel vægt 132.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butoxyacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.