Få mere at vide
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride, 97%
Artikelnummer. 11340074
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340074 25 g 25g
11330074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00502.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13138-25-5 | C22H22ClP | 352.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13138-25-5
Molekylær formel C22H22ClP
Molekylvægt (g/mol) 352.84
MDL nummer MFCD00051868
InChI nøgle YYTDJYJBYMQMDI-SQQVDAMQSA-M
Synonym 2-butenyl triphenylphosphonium chloride, but-2-en-1-yltriphenylphosphonium chloride, 2e-but-2-en-1-yltriphenylphosphanium chloride
PubChem CID 11824356
IUPAC navn [(E)-but-2-enyl]-triphenylphosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C\C=C\C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt ∽225°C to 230°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 4170527
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 352.84
Procent renhed 97%