Learn More
2-bromotoluen, 99%
Product Code. 11425073
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11425073 500 g 500g
11405073 25 g 25g
11415073 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11425073 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12315.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171,04 g/mol
2-Bromtoluen blev brugt i syntesen af (± )-isocomen. Suzuki-kobling af 2-bromtoluen med phenylboronsyre ved hjælp af palladiumnanopartikler understøttet på aluminiumoxidbaserede oxider som katalysator er blevet rapporteret. 2-Bromtoluen bruges til fremstilling af lægemidler (især til ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler; Meclofenaminsyre, Mefenaminsyre) og andre organiske forbindelser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromtoluen blev brugt i syntesen af (± )-isocomen. Suzuki-kobling af 2-bromtoluen med phenylboronsyre ved hjælp af palladiumnanopartikler understøttet på aluminiumoxidbaserede oxider som katalysator er blevet rapporteret. 2-Bromtoluen bruges til fremstilling af lægemidler (især til ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler; Meclofenaminsyre, Mefenaminsyre) og andre organiske forbindelser
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, acetone og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-46-5
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000068
InChI nøgle QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
PubChem CID 7236
IUPAC navn 1-brom-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromotoluene
Smeltepunkt -27 °C
Tæthed 1.42
Kogepunkt 179 °C til 181 °C
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 500 g
Beilstein 1904176
Merck Index 14,1439
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, acetone og ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 99%