Få mere at vide
2-Bromotoluene, 99%
Artikelnummer. 11405073
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405073 25 g 25g
11415073 100 g 100g
11425073 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12315.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
2-Bromtoluen blev brugt i syntesen af (± )-isocomen. Suzuki-kobling af 2-bromtoluen med phenylboronsyre ved hjælp af palladiumnanopartikler understøttet på aluminiumoxidbaserede oxider som katalysator er blevet rapporteret. 2-Bromtoluen bruges til fremstilling af lægemidler (især til ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler; Meclofenaminsyre, Mefenaminsyre) og andre organiske forbindelser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromtoluen blev brugt i syntesen af (± )-isocomen. Suzuki-kobling af 2-bromtoluen med phenylboronsyre ved hjælp af palladiumnanopartikler understøttet på aluminiumoxidbaserede oxider som katalysator er blevet rapporteret. 2-Bromtoluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-46-5
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000068
InChI nøgle QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
PubChem CID 7236
IUPAC navn 1-brom-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromotoluene
Smeltepunkt -27°C
Tæthed 1.42
Kogepunkt 179°C to 181°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 25 g
Beilstein 1904176
Merck Index 14,1439
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Bromotoluene