Få mere at vide
2-bromothiophen, 98+%
Artikelnummer. 11433974
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433974 250 g 250g
11423974 50 g 50g
11413974 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433974 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11959.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163,03 g/mol
2-Bromothiophen er blevet brugt til elektrokemisk reduktion af en række mono- og dihalothiophener ved carbonkatoder i dimethylformamid indeholdende tetramethylammonium pr. chlorat ved cyklisk voltammetri og elektrolyse med kontrolleret potentiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromothiophene er blevet brugt til elektrokemisk reduktion af en række
mono- og dihalothiophener ved carbonkatoder i dimethylformamid indeholdende tetramethylammonium pr. chlorat ved cyklisk voltammetri og elektrolyse med kontrolleret potentiale.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Holdes væk fra oxidationsmidler. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-09-4
Molekylær formel C4H3BrS
Molekylvægt (g/mol) 163.03
MDL nummer MFCD00005417
InChI nøgle TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
IUPAC navn 2-bromthiophen
SMIL BrC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiophene
Smeltepunkt <-10 °C
Tæthed 1.701
Kogepunkt 149 °C til 152 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Brydningsindeks 1.586
Mængde 250 g
FN nummer UN2929
Beilstein 104663
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 163.04
Procent renhed ≥98%