Få mere at vide
2-bromothiophen, 98%
Artikelnummer. 10071830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071830 250 mL Glasflaske 250ml
10665972 50 mL Glasflaske 50ml
11906811 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10071830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154292500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-09-4
Molekylær formel C4H3BrS
Molekylvægt (g/mol) 163.03
MDL nummer MFCD00005417
InChI nøgle TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
IUPAC navn 2-bromthiophen
SMIL BrC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiophene
Smeltepunkt -10.0°C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.6800g/mL
Kogepunkt 149.0°C to 151.0°C
Flammepunkt 52°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5850 to 1.5870
Mængde 250 mL
Beilstein 17,33
Specifik vægtfylde 1.68
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: very soluble in ether, acetone, soluble in carbontetrachloride
Formel vægt 163.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.