Få mere at vide
2-Bromthiophen-3-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387634
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387634 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10603645 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387634 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56604CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1860-99-7
Molekylær formel C5H3BrOS
Molekylvægt (g/mol) 191.042
MDL nummer MFCD09025880
InChI nøgle MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12245921
IUPAC navn 2-bromthiophen-3-carbaldehyd
SMIL C1=CSC(=C1C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-bromo-3-thiophenecarboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-3-formylthiophene, 2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde, 2-bromo-thiophene-3-carbaldehyde, 2-bromothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde,2-bromo, 2-bromo-3-thiophenaldehyde, 2-bromanylthiophene-3-carbaldehyde
Formel vægt 191.05
Procent renhed 97%