Få mere at vide
2-Bromoterephthalic acid, 97%
Artikelnummer. 11476997
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14393.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 586-35-6 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
2-Bromoterephthalsyre bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromoterephthalsyre bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-35-6
Molekylær formel C8H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 245.028
MDL nummer MFCD00002403
InChI nøgle QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC navn 2-bromoterephthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoterephthalic acid
Smeltepunkt 297°C to 300°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2616163
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 245.03
Procent renhed 97%