Få mere at vide
2-Bromotereftalsyre, 97%
Artikelnummer. 11466997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466997 5 g 5g
11476997 25 g 25g
11486997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14393.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 586-35-6 | C8H5BrO4 | 245,028 g/mol
2-Bromoterephthalsyre bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromoterephthalsyre bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-35-6
Molekylær formel C8H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 245.028
MDL nummer MFCD00002403
InChI nøgle QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC navn 2-bromoterephthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoterephthalic acid
Smeltepunkt 297°C to 300°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2616163
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 245.03
Procent renhed 97%