Få mere at vide
2-Bromoterephthalsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10181192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181192 25 g 25g
11955051 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369810250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 586-35-6 | Molekylformel: C8H5BrO4 | Molekylvægt: 245,03 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-35-6
Molekylær formel C8H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 245.03
MDL nummer MFCD00002403
InChI nøgle QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC navn 2-bromoterephthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoterephthalic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 295,0 °C til 297,0 °C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(CO2H)2
Mængde 25 g
Beilstein 09,848
Formel vægt 245.03
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoterephthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.