Få mere at vide
2-bromstyren, 96%, stik. med ca. 0,05 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441217 25 g 25g
11431217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24181.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2039-88-5 | C8H7Br | 183.048 g/mol
2-Bromstyren anvendes som tværbindingsmiddel i brandhæmmende bromstyren-tværbundne polyestere. Yderligere anvendes det til at fremstille trans-1-(2-bromphenyl)-2-(3-bromphenyl)ethen ved at reagere med 1-brom-3-iod-benzen, der involverer palladium(II)acetat som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-bromstyren anvendes som tværbindingsmiddel i brandhæmmende bromstyren-tværbundne polyestere. Yderligere anvendes det til at fremstille trans-1-(2-bromphenyl)-2-(3-bromphenyl)ethen ved at reagere med 1-brom-3-iod-benzen, der involverer palladium(II)acetat som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-88-5
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.048
MDL nummer MFCD00000076
InChI nøgle SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromostyrene, 1-bromo-2-vinylbenzene, o-bromostyrene, benzene, 1-bromo-2-ethenyl, unii-9a96gp6z5d, styrene, o-bromo, 2-bromo-styrene, o-bromovinylbenzene, pubchem23975, 2-bromo-1-vinylbenzene
PubChem CID 16264
IUPAC navn 1-brom-2-ethenylbenzen
SMIL C=CC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromostyrene
Navn note stabilized with ≈0.05% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -53°C
Tæthed 1.416
Kogepunkt 102°C to 104°C (22 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.592
Mængde 25 g
Beilstein 2323537
Opløselighedsinformation Miscible with methanol.
Formel vægt 183.05
Procent renhed 96%