Få mere at vide
2-bromopyridin-5-carboxaldehyd, 95%
Beskrivelse
Et nyttigt syntetisk mellemprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd bruges i wittig reaktion. Hydrodehalogenering af 6-bromonicotinaldehyd til fremstilling af alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et nyttigt syntetisk mellemprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd bruges i wittig reaktion. Hydrodehalogenering af 6-bromonicotinaldehyd til fremstilling af alkohol.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
, ether, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft. 2-7 C °Stil på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 104 °C til 110 °C (dekomponering) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichlormethan, ether, ethylacetat og methanol. |
| Formel vægt | 186.01 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |