Få mere at vide
2-Bromopyridin-5-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410809 1 g 1g
15420809 5 g 5g
15430809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63867.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149806-06-4 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
Et nyttigt syntetisk mellemprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd bruges i wittig reaktion. Hydrodehalogenering af 6-bromonicotinaldehyd til fremstilling af alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et nyttigt syntetisk mellemprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd bruges i wittig reaktion. Hydrodehalogenering af 6-bromonicotinaldehyd til fremstilling af alkohol.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
, ether, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft. 2-7 C °Stil på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149806-06-4
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186.01
MDL nummer MFCD04115419
InChI nøgle PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-5-formylpyridine, 2-bromopyridine-5-carbaldehyde, 6-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 6-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-bromo-5-pyridinecarbaldehyde, 6-bromo-3-formylpyridine
PubChem CID 11769234
IUPAC navn 6-brompyridin-3-carbaldehyd
SMIL BrC1=CC=C(C=O)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 104°C to 110°C (decomposition)
Farve Gul
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 186.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof