Få mere at vide
2-Bromopropiophenone, 96%
Artikelnummer. 11443414
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443414 500 g 500g
11423414 25 g 25g
11433414 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10661.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2114-00-3 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2114-00-3
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.074
MDL nummer MFCD00000145
InChI nøgle WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
PubChem CID 16452
IUPAC navn 2-brom-1-phenylpropan-1-on
SMIL CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropiophenone
Tæthed 1.417
Kogepunkt 245°C to 250°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.572
Mængde 500 g
FN nummer UN2927
Beilstein 508550
Formel vægt 213.08
Procent renhed 96%