Få mere at vide
2-Bromophenylhydrazin hydrochlorid, 94 %
Artikelnummer. 11436846
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436846 5 g 5g
11446846 25 g 25g
11456846 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23966.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50709-33-6 | C6H8BrClN2 | 223,498 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50709-33-6
Molekylær formel C6H8BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 223.498
MDL nummer MFCD00012926
InChI nøgle PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylhydrazine hydrochloride, 2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 2-bromophenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-bromo-2-hydrazino benzene hydrochloride, pubchem4463, acmc-1b1zz, ksc270g5h, 2-bromophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2723912
IUPAC navn (2-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NN)Br.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼188°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 223.51
Procent renhed 95%