Få mere at vide
2-Bromophenylacetonitrile 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307901 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10307901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349660250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenylacetonitrile
Navn note 98%
CAS 19472-74-3
Smeltepunkt 1.0°C
Tæthed 1.5100g/mL
Kogepunkt 140.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H6BrN
Lineær formel BrC6H4CH2CN
Brydningsindeks 1.5680 to 1.5720
MDL nummer MFCD00001896
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.51
Synonym 2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
InChI nøgle BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CC=C1CC#N
IUPAC navn 2-(2-bromophenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 196.05
PubChem CID 29625
Formel vægt 196.04
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.