Få mere at vide
2-Bromophenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11432000
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432000 5 g 5g
11442000 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17548.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19472-74-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19472-74-3
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00001896
InChI nøgle BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 29625
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)acetonitril
SMIL BrC1=CC=CC=C1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenylacetonitrile
Smeltepunkt 19°C
Kogepunkt 252°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Lugt Pungent
Mængde 5 g
FN nummer UN1694
Beilstein 2043684
Formel vægt 196.05
Procent renhed 97%