Få mere at vide
2-Bromophenyleddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11498716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498716 25 g 25g
11488716 5 g 5g
11408726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16900.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18698-97-0 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
Ansat som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Ansat som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også i organisk syntese.
Opløselighed Meget svag turbiditet i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18698-97-0
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00004314
InChI nøgle DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetic acid, 2-2-bromophenyl acetic acid, o-bromophenylacetic acid, 2-bromophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo, 2-bromophenylaceticacid, 2-bromo-phenyl-acetic acid, pubchem7214, acmc-1btqg
PubChem CID 87754
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenylacetic acid
Smeltepunkt 105°C to 106°C
Mængde 25 g
Beilstein 2250655
Opløselighedsinformation Very faint turbidity in methanol.
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%