Få mere at vide
2-Bromophenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10701725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10701725 5 g Glasflaske 5g
10490721 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296650050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 18698-97-0 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18698-97-0
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00004314
InChI nøgle DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetic acid, 2-2-bromophenyl acetic acid, o-bromophenylacetic acid, 2-bromophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo, 2-bromophenylaceticacid, 2-bromo-phenyl-acetic acid, pubchem7214, acmc-1btqg
PubChem CID 87754
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenylacetic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104°C to 106°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2COOH
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.