Få mere at vide
2-Bromophenyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11352377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352377 1 g 1g
11362377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09971.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13037-60-0 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13037-60-0
Molekylær formel C7H4BrNS
Molekylvægt (g/mol) 214.08
MDL nummer MFCD00004799
InChI nøgle PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611654
IUPAC navn 1-brom-2-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.591
Kogepunkt 256°C to 257°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6843
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2802536
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2-bromophenyl isothiocyanate, benzene,1-bromo-2-isothiocyanato, benzene, 1-bromo-2-isothiocyanato, 2-bromophenylisothiocyanate, benzene, bromoisothiocyanato, isothiocyanic acid 2-bromophenyl ester, acmc-1bbbv, o-bromophenyl isothiocyanate, 1-bromo-2-isothiocyanato-benzene, #
Formel vægt 214.09
Procent renhed 98%