Få mere at vide
2-Bromophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11393206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393206 25 g 25g
11373206 1 g 1g
11383206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12521.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1592-00-3 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-00-3
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.019
MDL nummer MFCD00001995
InChI nøgle GOOVAYJIVMBWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenyl isocyanate, 2-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-2-isocyanato, isocyanic acid 2-bromophenyl ester, 2-bromobenzenisocyanate, 2bromophenylisocyanate, 2-bromophenylisocynate, o-bromophenyl isocyanate, acmc-209djl, 2-bromo phenylisocyanate
PubChem CID 137097
IUPAC navn 1-brom-2-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenyl isocyanate
Tæthed 1.607
Kogepunkt 91°C to 92°C (5 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.585
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 3588447
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 198.03
Procent renhed 97%