Få mere at vide
2-Bromophenethyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10202472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10202472 1 g Glasflaske 1g
10028871 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202472 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1074-16-4 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-16-4
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00093566
InChI nøgle ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
PubChem CID 2734089
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)ethanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenethyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.4830g/mL
Kogepunkt 97.0°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5755 to 1.5775
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.483
Formel vægt 201.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenethylalcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.