Få mere at vide
2-(brommethyl)benzenboronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470486
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470486 250 mg 250mg
15460486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53217.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 377780-72-8 | C13H18BBrO2 | 296.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 377780-72-8
Molekylær formel C13H18BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 296.999
MDL nummer MFCD01632210
InChI nøgle ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, amtb373, 2-bromomethyl phenylboronic pinacol ester, 2-bromoethylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 3834834
IUPAC navn 2-[2-(brommethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 297
Procent renhed 98%