Få mere at vide
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. p-7034768
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15409217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52467.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91983-14-1 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91983-14-1
Molekylær formel C7H8BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 214.85
MDL nummer MFCD01318941
InChI nøgle MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC navn [2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.85
Procent renhed 97%