Få mere at vide
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 15469618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469618 25 g 25g
15449618 1 g 1g
15459618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63110.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 421552-12-7 | C8H5BrFN | 214.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421552-12-7
Molekylær formel C8H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD08059542
InChI nøgle CHCAGFNTASDQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzylbromide, 2-cyano-5-fluoro benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromomethyl-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4906, acmc-1arut, ksc493s9t, 2-cyano-5-flurobenzyl bromide
PubChem CID 21984990
IUPAC navn 2-(brommethyl)-4-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Formel vægt 214.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.