Få mere at vide
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 15459618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459618 5 g 5g
15449618 1 g 1g
15469618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63110.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 421552-12-7 | C8H5BrFN | 214.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421552-12-7
Molekylær formel C8H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD08059542
InChI nøgle CHCAGFNTASDQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzylbromide, 2-cyano-5-fluoro benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromomethyl-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4906, acmc-1arut, ksc493s9t, 2-cyano-5-flurobenzyl bromide
PubChem CID 21984990
IUPAC navn 2-(brommethyl)-4-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Formel vægt 214.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof