Få mere at vide
2-(brommethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10628031 5 g Glasflaske 5g
10539453 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10628031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319630050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19184-65-7
Molekylær formel C5H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD00135306
InChI nøgle MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, tris hydroxymethyl bromomethyl methane, monobromoneopentyltriol, 2-bromoethylidynetrimethanol, pentaerythritol monobromohydrin, 1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, 2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol, 2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide
PubChem CID 87954
IUPAC navn 2-(brommethyl)-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)CBr)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 77°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C(CH2OH)3
Mængde 5 g
Formel vægt 199.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver