Få mere at vide
2-(brommethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704963
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704963 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10170722 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03308DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 337508-54-0
Molekylær formel C15H12BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 350.23
MDL nummer MFCD03086092
InChI nøgle SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776225
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)-2-(brommethyl)indol
SMIL BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 350.23
Procent renhed 97%