Få mere at vide
2-bromomethyl-1,3-dioxolin, 97%
Beskrivelse
2-Brommethyl-1,3-dioxolan anvendes til fremstilling af alfa, beta-umættet aldehyd og 1,4-to aldehyd monoacetaler syntese af monomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af alfa, beta-umættet aldehyd og 1,4-to aldehyd monoacetaler syntese af monomerer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane |
| Tæthed | 1.628 |
| Kogepunkt | 175 °C |
| Flammepunkt | 62 °C (145 °F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 103309 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 167.01 |
| Vis mere |