Få mere at vide
2-Bromomesitylene, 99%
Artikelnummer. 10579810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10579810 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10579810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107121000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomesitylene
Navn note 99%
CAS 576-83-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 225.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H11Br
Lineær formel 1, 3, 5-(CH3)3C6H2Br
Brydningsindeks 1.5510 to 1.5530
MDL nummer MFCD00000073
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 408
Specifik vægtfylde 1.3
Synonym 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
InChI nøgle RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
IUPAC navn 2-bromo-1,3,5-trimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 199.09
PubChem CID 68473
Formel vægt 199.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromomesitylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.