Få mere at vide
2-Bromomesitylen, 99%
Artikelnummer. 11484993
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11484993 50 g 50g
11399659 100 g 100g
11494993 250 g 250g
11309669 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11484993 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12277.18
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199,091 g/mol
2-Brommesitylen er et nyttigt syntetisk mellemprodukt, aromaer, borderivater, katalysator. Det er et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)borat (H714510), som er en frustreret phosphoniumfri kataminborat til metalfri hydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brommesitylen er et nyttigt syntetisk mellemprodukt, aromatiske stoffer, borderivater, katalysatorer. Det er et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorphenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)borat (H714510), som er en frustreret phosphoniumfri kataminborat til metalfri hydrogenering.
Opløselighed Uopløseligt i
vand(20 °C) .
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, overskydende varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 576-83-0
Molekylær formel C9H11Br
Molekylvægt (g/mol) 199.091
MDL nummer MFCD00000073
InChI nøgle RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 68473
IUPAC navn 2-brom-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomesitylene
Smeltepunkt 2 °C
Tæthed 1.322
Kogepunkt 224 °C til 226 °C
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Brydningsindeks 1.552
Mængde 50 g
Beilstein 1907245
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand (20 °C).
Formel vægt 199.1
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromomesitylene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromomesitylene