Få mere at vide
2-bromomalonaldehyd, 97+%
Artikelnummer. 10575924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10575924 25 g Glasflaske 25g
10123404 1 g Glasflaske 1g
10336704 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10575924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397900250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2065-75-0
Molekylær formel C3H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 150.95
InChI nøgle SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC navn 2-brompropanedial
SMIL C(=O)C(C=O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromomalonaldehyde
Smeltepunkt 132,0 °C til 136,0 °C
Analyseprocentområde 98,5 % min. (Syre)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH(CHO)2
Mængde 25 g
Formel vægt 150.95
Procent renhed 97+%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromomalonaldehyde
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.